5-Ioduracil ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A18994.09
A18994.18
A18994.09EA
51.5
EUR
A18994.09
A18994.18
5-Ioduracil ≥97%
5-Ioduracil
Purity: 97%
CAS No.: 696-07-1
Molecular Formula: C4H3IN2O2
Formula Weight: 237.99
Melting Point: 274-276°
Beilstein Reference: 4891
Formel:
C₄H₃IN₂O₂ Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 274…276 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006020 CAS-Nummer: 696-07-1 EINECS: 211-788-2 |