3-Nonen-2-on 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Non-3-en-2-one
A19084.09 A19084.18 A19084.30
A19084.09EA 34.5 EUR
A19084.09 A19084.18 A19084.30
3-Nonen-2-on 96%
3-Nonen-2-on
Purity: 96% CAS No.: 14309-57-0 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 85°/12mm Beilstein Reference: 1743558 MDL No.: MFCD00010241
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 85 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,848
Flammpunkt: 81 °C (177 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010241
CAS-Nummer: 14309-57-0
EINECS: 238-248-9