Guanylureasulfat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A19106.30
A19106.09
A19106.18
A19106.30EA
363
EUR
A19106.30
A19106.09
A19106.18
Guanylureasulfat 97%
Guanylurea sulphate
Purity: 97%
CAS No.: 591-01-5
Molecular Formula: C4H12N8O2.H2SO4
Formula Weight: 302.27
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 6099371
MDL No.: MFCD00035565
Formel:
C₂H₈N₄O₅S Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035565 CAS-Nummer: 591-01-5 EINECS: 209-697-8 Merck Index: 14,3093 |