2,5-Dibromanilin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A19114.06 A19114.14 A19114.22
A19114.06EA 22.5 EUR
A19114.06 A19114.14 A19114.22
2,5-Dibromanilin 97%
2,5-Dibromanilin

Purity: 98% CAS No.: 3638-73-1 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.93 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Beilstein Reference: 1817548 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007636

Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250.92 g/mol
Siedepunkt: 281
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007636
CAS-Nummer: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR