5-Brom-2-thenoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromthiophen-2-carbonsäure, 5-Brom-2-thiophencarbonsäure
A19242.03 A19242.06 A19242.14
A19242.03EA 28.6 EUR
A19242.03 A19242.06 A19242.14
5-Brom-2-thenoesäure ≥98%
5-Brom-2-thenoesäure
Purity: 98% CAS No.: 7311-63-9 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 118364
Formel: C₅H₃BrO₂S
Schmelzpunkt: 139…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079725
CAS-Nummer: 7311-63-9