cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19266.06 A19266.14
A19266.06EA 37 EUR
A19266.06 A19266.14
cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
cis-4-Hexen-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 928-91-6 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 65°(149°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 158° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00148974
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 158 °C
Dichte: 0,857
Flammpunkt: 65 °C (149 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148974
CAS-Nummer: 928-91-6
EINECS: 213-187-0
UN: 1987
ADR: 3,III