3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A19280.06
A19280.06EA
60.4
EUR
A19280.06
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid 98%
3-Brom-4-fluorbenzylamin Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 202865-68-7
Molecular Formula: C7H7BrFN.HCl
Formula Weight: 240.50
Melting Point: 214-218°
MDL No.: MFCD00143094
Formel:
C₇H₈BrClFN Molecular Weight: 240,50 g/mol Schmelzpunkt: 214…218 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143094 CAS-Nummer: 202865-68-7 |