5-Methylchinoxalin 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19300.03
A19300.06
A19300.03EA
22.1
EUR
A19300.03
A19300.06
5-Methylchinoxalin 98
5-Methylquinoxaline
Purity: 98%
CAS No.: 13708-12-8
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Flash Point:
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144.18 g/mol Siedepunkt: 119…121 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 20…21 °C Dichte: 1.12 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012335 CAS-Nummer: 13708-12-8 EINECS: 237-246-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...