Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
A1935.0500
A1935.0500EA
51.9
EUR
A1935.0500
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol
Formel:
CHCl₃,C₅H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1888 ADR: 6.1,III |