D-Cycloserin
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
D(+)-Cycloserin, D-4-Aminoisoxazolidin-3-on, (R)-(+)-Cycloserin
A1943.0001
A1943.0005
A1943.0025
A1943.0001EA
75.7
EUR
A1943.0001
A1943.0005
A1943.0025
D-Cycloserin
D-Cycloserin
Formel:
C₃H₆N₂O₂ Molecular Weight: 102.09 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005353 CAS-Nummer: 68-41-7 EINECS: 200-688-4 |