4-(2-Furyl)-3-buten-2-on cis- und trans-Gemisch 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A19456.06 A19456.14
A19456.06EA 44.4 EUR
A19456.06 A19456.14
4-(2-Furyl)-3-buten-2-on cis- und trans-Gemisch 98%
4-(2-Furyl)-3-buten-2-on

Purity: 98% CAS No.: 623-15-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 103°(217°F) Melting Point: 33-38° Boiling Point: 112-115°/10mm Beilstein Reference: 109696 MDL No.: MFCD00039566

Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 112…115 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…38 °C
Flammpunkt: 103 °C (217 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039566
CAS-Nummer: 623-15-4
EINECS: 210-774-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR