Bromkresolpurpur

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein

A19530.09 A19530.18
A19530.09EA 38.2 EUR
A19530.09 A19530.18
Bromkresolpurpur
Bromkresolpurpur

CAS No.: 115-40-2 Molecular Formula: C21H16Br2O5S Formula Weight: 540.24 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 359618 Merck Reference: 14,1387 MDL No.: MFCD00011681

Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 14,1387

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR