N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A19538.22
A19538.14
A19538.06
A19538.22EA
278
EUR
A19538.22
A19538.14
A19538.06
N-Methyl-2-nitroanilin ≥98%
N-Methyl-2-nitroanilin
Purity: 98%
CAS No.: 612-28-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.15 g/mol Siedepunkt: 158 °C (18 mmHg) Schmelzpunkt: 33…36 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007090 CAS-Nummer: 612-28-2 EINECS: 210-303-1 UN: 2811 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...