1,3-Dimethyladamantan 98

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A19684.14 A19684.06
A19684.14EA 130 EUR
A19684.14 A19684.06
1,3-Dimethyladamantan 98
1,3-Dimethyladamantan

Purity: 98% CAS No.: 702-79-4 Molecular Formula: C12H20 Formula Weight: 164.29 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00074755

Formel: C₁₂H₂₀
Molecular Weight: 164.29 g/mol
Siedepunkt: 201 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0.902
Flammpunkt: 52 °C (126 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074755
CAS-Nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR