2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline, 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
A19750.06
A19750.06EA
179
EUR
A19750.06
2,8-Bis(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 35853-41-9
Molecular Formula: C11H5F6NO
Formula Weight: 281.16
Melting Point: 129-135°
MDL No.: MFCD00075091
Formel:
C₁₁H₅F₆NO Molecular Weight: 281,16 g/mol Schmelzpunkt: 129…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075091 CAS-Nummer: 35853-41-9 EINECS: 252-762-0 |