Farnesylacetat (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

A19778.14 A19778.22
A19778.14EA 63.5 EUR
A19778.14 A19778.22
Farnesylacetat (Gemisch von Isomeren) Gemisch aus Isomeren 96%
Farnesyl acetate (mixture of isomers)

Purity: 96% CAS No.: 29548-30-9 Molecular Formula: C17H28O2 Formula Weight: 264.41 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.477 Beilstein Reference: 1784823 MDL No.: MFCD00036516

Formel: C₁₇H₂₈O₂
Dichte: 0,91
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036516
CAS-Nummer: 29548-30-9
EINECS: 249-689-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR