1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19782.06 A19782.14 A19782.22
A19782.06EA 40.8 EUR
A19782.06 A19782.14 A19782.22
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol ≥98%
1-Brom-3-chlor-4-fluorbenzol
Purity: 98+% CAS No.: 60811-21-4 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5540 Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 2206652 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00051794
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 188…190 °C
Dichte: 1,727
Flammpunkt: 88 °C (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051794
CAS-Nummer: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
UN: 3082
ADR: 9,III