N-Methylmorpholin-N-oxid 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19802.0B A19802.22 A19802.30
A19802.0BEA 167 EUR
A19802.0B A19802.22 A19802.30
N-Methylmorpholin-N-oxid 50% (w/w) in wässriger Lösung
N-Methylmorpholin-N-oxid
CAS No.: 7529-22-8 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.140 Refractive Index: 1.4220 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -20° Boiling Point: 118-119° MDL No.: MFCD00005947
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 118…119 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1,140
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8