Nerol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A19808.AE
A19808.AEEA
61.4
EUR
A19808.AE
Nerol ≥97%
Nerol
Purity: 97%
CAS No.: 106-25-2
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 103-105°/9mm
Beilstein Reference: 1722455
Merck Reference: 14,6475
MDL No.: MFCD00063204
Formel:
C₁₀H₁₈O Siedepunkt: 103…105 °C (9 mmHg) Dichte: 0,87 Flammpunkt: 77 °C (171 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063204 CAS-Nummer: 106-25-2 EINECS: 203-378-7 Merck Index: 14,6475 |