Cyclohexancarbonsäurechlorid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A19824.14 A19824.22
A19824.14EA 33.3 EUR
A19824.14 A19824.22
Cyclohexancarbonsäurechlorid ≥97%
Cyclohexancarbonsäurechlorid

Purity: 97+% CAS No.: 2719-27-9 Molecular Formula: C7H11ClO Formula Weight: 146.62 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 183-185° Beilstein Reference: 742163 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00001456

Formel: C₇H₁₁ClO
Siedepunkt: 183…185 °C
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 1,088
Flammpunkt: 66 °C (150 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001456
CAS-Nummer: 2719-27-9
EINECS: 220-322-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR