Cyclohexancarbonsäurechlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexancarbonylchlorid
A19824.14
A19824.22
A19824.14EA
33.3
EUR
A19824.14
A19824.22
Cyclohexancarbonsäurechlorid ≥97%
Cyclohexancarbonsäurechlorid
Purity: 97+%
CAS No.: 2719-27-9
Molecular Formula: C7H11ClO
Formula Weight: 146.62
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 183-185°
Beilstein Reference: 742163
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001456
Formel:
C₇H₁₁ClO Molecular Weight: 146.62 g/mol Siedepunkt: 183…185 °C Schmelzpunkt: 29 Dichte: 1.088 Flammpunkt: 66 °C (150 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001456 CAS-Nummer: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...