1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A19856.14
A19856.14EA
27.6
EUR
A19856.14
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan ≥98%
1,2-Dibrom-1-chlor-1,2,2-trifluorethan
Formel:
BrClFCCBrF₂ |
MDL:
MFCD00039316 CAS-Nummer: 354-51-8 EINECS: 206-562-5 |