1-Propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A19902.0F A19902.AP
A19902.0FEA 72.4 EUR
A19902.0F A19902.AP
1-Propanol ≥99%
1-Propanol
Purity: 99+% CAS No.: 71-23-8 Molecular Formula: CH3CH2CH2OH Formula Weight: 60.10 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.3850 Odour: Alcohol-like Melting Point: -127° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1098242 Merck Reference: 14,7842 UN No.: 1274 MDL No.: MFCD00002941
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,804
Flammpunkt: 15 °C (59 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM