Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A19930.06 A19930.22
A19930.06EA 32.3 EUR
A19930.06 A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 55788-44-8 Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na Formula Weight: 225.05 Melting Point: ca 256° dec. MDL No.: MFCD00024999
Formel: C₃H₇BrO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024999
CAS-Nummer: 55788-44-8