3,6-Dichlor-4-methylpyridazin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A19998.06
A19998.06EA
131
EUR
A19998.06
3,6-Dichlor-4-methylpyridazin ≥97%
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Purity: 97%
CAS No.: 19064-64-3
Molecular Formula: C5H4Cl2N2
Formula Weight: 163.01
Melting Point: 86-88°
Boiling Point: 149-151°/21mm
MDL No.: MFCD00006465
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 163,01 g/mol Siedepunkt: 149…151 °C (21 mmHg) Schmelzpunkt: 86…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006465 CAS-Nummer: 19064-64-3 EINECS: 242-794-3 |