L(-)-Glutathion (reduzierte Form)

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: L(-)-Glutathion, reduziert, γ-L-Glutamyl-L-cysteinylglycin, GSH

A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
A2084.0005EA 36.2 EUR
A2084.0005 A2084.0025 A2084.0100
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
L(-)-Glutathion (reduzierte Form)
Formel: C₁₀H₁₇N₃O₆S
Molecular Weight: 307.33 g/mol
Schmelzpunkt: 185…195 °C
Dichte: 1.475 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065939
CAS-Nummer: 70-18-8
EINECS: 200-725-4
Merck Index: 13,04488

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR