Tetracyclin Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A2228.0025
A2228.0025EA 45 EUR
A2228.0025
Tetracyclin Hydrochlorid
Tetracyclin Hydrochlorid
Formel: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078142
CAS-Nummer: 64-75-5
EINECS: 200-593-8