L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert
A2243.0005
A2243.0025
A2243.0005EA
134
EUR
A2243.0005
A2243.0025
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel:
C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ Molecular Weight: 612.64 g/mol Schmelzpunkt: 185 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063106 CAS-Nummer: 27025-41-8 EINECS: 248-170-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...