Dextran, M.W. ~ 40,000
Lieferant: PanReac AppliChem
A2249.0500
A2249.0500EA 197 EUR
A2249.0500
Dextran, M.W. ~ 40,000
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5