di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Lieferant: PanReac AppliChem
A2253.0100
A2253.0500
A2253.0100EA
243
EUR
A2253.0100
A2253.0500
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Formel:
C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O |
MDL:
MFCD00002135 CAS-Nummer: 13408-09-8 EINECS: 212-464-3 |