Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Polyvidon, Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen], PVP
A2258.1000
A2258.1000EA
166
EUR
A2258.1000
Polyvinylpyrrolidon (K15), BioChemica®
Polyvinylpyrrolidon
Formel:
(C₆H₉NO)n Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076626 CAS-Nummer: 9003-39-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (from N) | 12.0 - 12.8 % |
pH (5 %; H2O) | 3.0 - 5.0 |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Water (K.F.) | max. 5 % |
Solubility (10 %; H2O) | clear, colorless to yellowish |