Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) stabilisiert

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit 8-Hydroxychinolin

A2279.0500
A2279.0500EA 173 EUR
A2279.0500
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v) stabilisiert
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR