Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 40,000
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Dextran sulphate sodium from Dextran
A3261.0250
A3261.0250EA
624
EUR
A3261.0250
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 40,000
Dextran sulphate sodium salt
Formel:
(C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n |
MDL:
MFCD00081551 CAS-Nummer: 9011-18-1 |