Ammoniumsulfat
Lieferant: PanReac AppliChem
A3485.5000
A3485.5000EA 203 EUR
A3485.5000
Ammoniumsulfat
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Schmelzpunkt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559