Bisacrylamid
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N'-Methylendiacrylamid, BIS
A3636.0100
A3636.0100EA
182
EUR
A3636.0100
Bisacrylamid
Bisacrylamid
Formel:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ Molecular Weight: 154,17 g/mol Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa) Schmelzpunkt: 185 °C Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008625 CAS-Nummer: 110-26-9 EINECS: 203-750-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...