Dimethylsulfoxid ≥99,5%, BioChemica® Reagenz für die Zellkultur

Lieferant: PanReac AppliChem

A3672.0050 A3672.0100 A3672.0250
A3672.0050EA 27.5 EUR
A3672.0050 A3672.0100 A3672.0250
Dimethylsulfoxid ≥99,5%, BioChemica® Reagenz für die Zellkultur
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Pyrogen test passes test
Assay (GC) min. 99.5 %
Free acid max. 0.001 %
Non-volatile matter max. 0.001 %
Total P max. 0.00001 %
Total Si max. 0.00002 %
Water (K.F.) max. 0.1 %
Ca max. 0.0001 %
Cu max. 0.00005 %
Fe max. 0.0001 %
K max. 0.00005 %
MG max. 0.00005 %
NA max. 0.0002 %
PB max. 0.00002 %
Zn max. 0.00002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR