Ethanol absolut ≥99,8% für die Molekularbiologie

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

A3678.1000
A3678.1000EA 118.3 EUR
A3678.1000
Ethanol absolut ≥99,8% für die Molekularbiologie
Ethanol

This ethanol is intended for consumers in Germany only.

Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,2 °C
Schmelzpunkt: –114,1 °C
Dichte: 0,79 g/cm3
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (GC) min. 99.8%
Acidic/alkaline react. subst. max. 0.0002%
Non-volatile matter max. 0.001%
Water (K.F.) max. 0.2%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR