L(+)-Histidin base, BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
(S)-(+)-2-Amino-3-(4-imidazoyl)propansäure, H, (S)-(+)-Histidin, His, (2S)-(+)-Histidin, H-His-OH, L-3-Imidazol-4-ylalanin
A3738.0100
A3738.1000
A3738.0100EA
46
EUR
A3738.0100
A3738.1000
L(+)-Histidin base, BioChemica®
L(+)-Histidin
- All amino acids from AppliChem are of non-animal origin!
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molecular Weight: 155.16 g/mol Schmelzpunkt: 272…273 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titr.) | min. 99 % |
α20°C/D; 11 %, HCl 120 g/l | +11.8° - +12.8° |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble matter | passes test |
Other amino acids | max. 0.5 % |
Ammonium | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.02 % |
Sulfate | max. 0.02 % |