Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (durch titrimetrische Analyse), BioChemica®
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-4a,7,9-Trihydroxy-2-methyl-6,8-bis(methylamino)decahydro-4H-benzo[b]pyrano[2,3-e][1,4]dioxin-4-one dihydrochloride pentahydrate
A3834.0005 A3834.0010
A3834.0005EA 122 EUR
A3834.0005 A3834.0010
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate ≥95% (durch titrimetrische Analyse), BioChemica®
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₇·2HCl·5H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150886
CAS-Nummer: 22189-32-8
EINECS: 244-554-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Titrimetric) Min. 95%