Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Lieferant: PanReac AppliChem
A3945.1000
A3945.1000EA 56.3 EUR
A3945.1000
Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
10x konzentrierte Lösung aus 0,89 M Tris, 0,89 M Borsäure und 0,02 M EDTA-Na2, pH 8,3 ±0,2.
DNasen, RNasen und Proteasen nicht erkennbar.