2-Phenylanilin 97%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung

Synonyme: Biphenyl-2-ylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

A42409-25G
A42409-25GEA 93.8 EUR
A42409-25G
2-Phenylanilin 97%, Sigma-Aldrich®
2-Phenylanilin

2-Aminobiphenyl is a substrate for UGTs (UDP-glucuronosyltransferases), including UGT1A4, UGT2B13 and UGT2B16.

Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (Lit.)
Schmelzpunkt: 47…50 °C (Lit.)
Dichte: 1,16 g/cm³ (21 °C)
Flammpunkt: 153 °C (307,4 °F) (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a399c4f65e4ef5d8333328a4a385573c9c0d26&vid=e8f518956bf4d5cf7dded57bb0c6afc442f9577b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR