TBE-Puffer fest für 10fach konzentrierte Lösung (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Lieferant: PanReac AppliChem
A4348.9010
A4348.9010EA
129
EUR
A4348.9010
TBE-Puffer fest für 10fach konzentrierte Lösung (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
Powder for 10X concentrated aqueous solution (170,28 g/L). Composed of 0,89 M Tris, 0,89 M boric acid and 0,02 M EDTA.Na₂.