Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg (Trockenmasse) Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität

Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr

A4789.0010 A4789.0025 A4789.0100
A4789.0010EA 115 EUR
A4789.0010 A4789.0025 A4789.0100
Kanamycin sulphate hydrate, min. 750 I.U./mg (Trockenmasse) Ph. Eur., BP, pharmazeutischer Qualität
Kanamycin sulphate hydrate
Formel: C₁₈H₃₆N₄O₁₁·H₂SO₄·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5965-95-7
EINECS: 246-933-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (dried subst.) min. 750 I.U./mg
α20°C/D; 1 %, H2O, dried subst. +112° - +123°
pH (1 %; H2O; 25°C) 6.5 - 8.5
Loss on drying (0.67 kPa; 3 h; 60°C) max. 1.5 %
Sulfated ash max. 0.5 %
Identity passes test
Kanamycin B max. 4.0 %
Sulfate (dried subst.) 15.0 - 17.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR