Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate

A4974.0500 A4974.1000
A4974.0500EA 52.4 EUR
A4974.0500 A4974.1000
Tween® 20 (Polysorbat) für die Molekularbiologie
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227.53 g/mol
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNases/RNases/Proteases not detectable
Density (d 20°C/4°C) 1.095 - 1.105
Hydroxyl-No. approx. 100
Saponification No. 40 - 50


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR