Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
A4989.0500
A4989.0500EA 88.7 EUR
A4989.0500
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III