Ammoniumsulfat 99,0, reagent
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Diammoniumsulfat, di-Ammoniumsulfat
A5132-1KG
A5132-5KG
A5132-1KGEA
52.19
EUR
A5132-1KG
A5132-5KG
Ammoniumsulfat 99,0, reagent
Ammoniumsulfat
- ≥95% for general laboratory use.
Formel:
(NH₄)₂SO₄ Molecular Weight: 132.14 g/mol Schmelzpunkt: 350 °C Dichte: 1.760 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003391 CAS-Nummer: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Lead (Pb) | Max. 3 ppm |
Selenium (Se) | Max. 5 ppm |