Alizarinrot S (Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: C.I. 58005
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A5533-25G
A5533-25GEA 148 EUR
A5533-25G
Alizarinrot S (Natriumsalz), Sigma-Aldrich®
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Molecular Weight: 342,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bf7d46c0c9c3ff64b14adf84cfbe2378167bd0&vid=2168a1e5ef8eacc67bfa377aac21bdcc6957be9f&prid=web&clid=SAPDAM