G418 Disulfat Lösung

Lieferant: PanReac AppliChem

A6798.0020 A6798.0050
A6798.0020EA 119 EUR
A6798.0020 A6798.0050
G418 Disulfat Lösung
G418 disulphate

G418-Disulfat wird als gebrauchsfertige sterile Lösung geliefert.


Konzentration: 50 mg/ml

Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MDL: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR