Wasser, Molekularbiologische Qualität

Lieferant: PanReac AppliChem

A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 23.5 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Wasser, Molekularbiologische Qualität
Wasser
Formel: H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNases/RNases/Proteases not detectable


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR