Patentblau V Calciumsalz ≥85% (durch titrimetrische Analyse)
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: Sicovit Patentblau 85, Bis[hydrogen[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylammonium], Calciumsalz, Säureblau V Calciumsalz, Säureblau 3 Calciumsalz
A8187.0025
A8187.0025EA 82.7 EUR
A8187.0025
Patentblau V Calciumsalz ≥85% (durch titrimetrische Analyse)
Patentblau V Calciumsalz
Formel: C₅₄H₆₂CaN₄O₁₄S₄
Molecular Weight: 1159,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038746
CAS-Nummer: 3536-49-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titr.) Min. 85% 
In H₂O insoluble matter Max. 0,20% 
Unsulphonated primary aromatic amine Max. 0,01% 
Heavy metals (as Pb) Max. 0,004% 
Subsidiary dyes Max. 2,0% 
Arsenic (As) Max. 0,0003% 
Cadmium (Cd) Max. 0,0001% 
Mercury (Hg) Max. 0,0001% 